Learn More
4-mercapto-4-metil-2-pentanona, TRC
Código de producto. 30469305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469305 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30469305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2575982.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
CAS 19872-52-7
Fórmula molecular C6H12SO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Pentanone, 4-mercapto-4-methyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone (ACI), 2-Mercapto-2-methylpentan-4-one, 4-Methyl-4-mercapto-2-pentanone, 4-Methyl-4-sulfanylpentan-2-one, 4-Sulfanyl-4-methylpentan-2-one, 4MMP
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
SMILES CC(=O)CC(C)(C)S
Nombre IUPAC 4-metil-4-sulfanilpentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 132.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0609