Learn More
4-mercapto-4-metil-2-pentanona, TRC
Código de producto. 30475907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475907 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30475907 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM257598250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone
CAS 19872-52-7
Fórmula molecular C6H12SO
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Pentanone, 4-mercapto-4-methyl- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone (ACI), 2-Mercapto-2-methylpentan-4-one, 4-Methyl-4-mercapto-2-pentanone, 4-Methyl-4-sulfanylpentan-2-one, 4-Sulfanyl-4-methylpentan-2-one, 4MMP
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12OS/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
SMILES CC(=O)CC(C)(C)S
Nombre IUPAC 4-metil-4-sulfanilpentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 132.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0609