Learn More
4-(Maleimidometil)ciclohexano-1-carboxil-hidrazida, sal de ácido trifluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxyl-hydrazide trifluoroacetic acid salt |
| CAS | 359436-59-2 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N3 O3 . C2 H F3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N3O3.C2HF3O2/c13-14-12(18)9-3-1-8(2-4-9)7-15-10(16)5-6-11(15)17;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,8-9H,1-4,7,13H2,(H,14,18);(H,6,7) |
| SMILES | NNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-[(2,5-dioxopirrol-1-il)metil]ciclohexano-1-carbohidrazida; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 365.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1199 |