Learn More
4-(maleimidometil)ciclohexano-1-carbonil-1-(terc-butil)carbazato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carbonyl-1-(tert-butyl)carb |
| CAS | 887406-71-5 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N3 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25N3O5/c1-17(2,3)25-16(24)19-18-15(23)12-6-4-11(5-7-12)10-20-13(21)8-9-14(20)22/h8-9,11-12H,4-7,10H2,1-3H3,(H,18,23)(H,19,24) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NNC(=O)C1CCC(CN2C(=O)C=CC2=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | N-[[4-[(2,5-dioxopirrol-1-il)metil]ciclohexanocarbonil]amino]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 351.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1794 |