Learn More
4-(Maleimidometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494388 5 g 5 g
15484388 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58015.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1249094-81-2 | Molecular Formula: C12H8N2O2 | Molecular Weight: 212.208 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1249094-81-2
Fórmula molecular C12H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 212.208
Número MDL MFCD16665080
Clave InChI DFJVGKSXXPQRLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-maleimidomethyl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl methyl benzonitrile
PubChem CID 60782202
Nombre IUPAC 4-[(2,5-dioxopirrol-1-il)metil]benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C(=O)C=CC2=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Maleimidomethyl)benzonitrile
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 97%