Learn More
4-(Maleimidometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Maleimidomethyl)benzonitrile |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3439 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |