Learn More
Éster N-succinimidil del ácido 4-maleimidobutírico, TRC
Código de producto. 30464637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464637 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30464637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM136000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Maleimidobutyric Acid N-Succinimidyl Ester
CAS 80307-12-6
Fórmula molecular C12 H12 N2 O6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
SMILES O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 4-(2,5-dioxopirrol-1-il)butanoato
Peso molecular (g/mol) 280.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0695