Learn More
4-Maleimidobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15464578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15464578 1 g 1 g
15474578 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58255.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31489-18-6
Fórmula molecular C11H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 198.18
Número MDL MFCD00454759
Clave InChI PRXNTCCKSPNEFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl-benzonitrile, 4-maleimidobenzonitrile, n-p-cyano-phenyl maleimide, n-4-cyanophenyl maleimide
PubChem CID 739539
SMILES O=C1C=CC(=O)N1C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Maleimidobenzonitrile
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 1454710
Nombre IUPAC 4-(2,5-dioxo-2,5-dihidro-1H-pirrol-1-il)benzonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18
Porcentaje de pureza 97%