Learn More
Gilac™ Sistema de estanterías modulares de 4 niveles con insertos para estantes
Código de producto. 17968461
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
900 x 560 x 1800 mm
1320 x 560 x 1800 mm
1740 x 560 x 1800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
17968461 900 x 560 x 1800 mm cada uno
17948461 1320 x 560 x 1800 mm cada uno
17958461 1740 x 560 x 1800 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968461 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G194002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.09€
    535.08€ / paquete de 1
    Ahorro 279.01€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
El sistema de estanterías modulares de 4 niveles con insertos de estantes es ideal para cámaras frigoríficas, almacenamiento en restaurantes, cocinas centrales o cualquier otro requisito de almacenamiento sanitario.
  • Sistema de estanterías modulares de 4 niveles con insertos de estantes extraíbles.
  • Estantería multiusos ideal para cámaras frigoríficas, almacenaje en restauración, cocinas centrales o cualquier otra necesidad de almacenaje sanitario.
  • Marco Duralinox, aluminio anodizado de 20 micras.
  • Resistencia a las heladas hasta - 40 °C.
  • Equipado con inserciones de fácil limpieza, extraíbles, resistentes y lavables a máquina.
  • Profundidad de estante de 56 cm, adecuado para Gastronorm y contenedores de 600 x 400 mm.
  • Totalmente accesible desde ambos lados ya que no se requieren refuerzos cruzados.
  • Los niveles se pueden ajustar fácilmente gracias a los orificios pretaladrados cada 150 mm para un almacenamiento óptimo.
  • Montaje rápido y sencillo, no necesita herramientas.
  • Se suministran insertos compuestos para ajustar el nivel.
  • Estante de almacenamiento extremadamente estable.
  • Carga máxima: 175 kg por nivel (con carga distribuida uniformemente).
  • Sistema de estanterías fabricado en Francia, conforme con las normas de seguridad alimentaria, NF Hygiène Alimentaire y NSFEquipo de alimentación homologado.
  • Disponible en 3 tamaños para un almacenamiento óptimo: 87 cm (G194002), 132 cm (G194003) y 174 cm (G194004).
  • Pasaje práctico entre unidades: 84 cm (ref G194002), 126 cm (G194003) y 168 cm (G194004).
Specifications
Tipo de producto Estante
Color Gris
Material Acero cromado
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 900 x 560 x 1800 mm
Para utilizar con (aplicación) Estanterías multiusos
Para utilizar con (equipo) Gastronorm, contenedores de 600 x 400 mm
Incluye Inserciones de estantes
N.º de estantes 4
Anchura (imperial) 22 in
Con ruedas giratorias N.º
Anchura (métrico) 560 mm