Learn More
Ácido 4-cetopimélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10774441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10774441 25 g Frasco de vidrio 25 g
10163070 5 g Frasco de vidrio 5 g
10580584 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10774441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122880250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 502-50-1 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-50-1
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.15
Número MDL MFCD00002798
Clave InChI UDDSEESQRGPVIL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95084
Nombre IUPAC ácido 4-oxoheptanodioico
SMILES OC(=O)CCC(=O)CCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ketopimelic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142.0°C to 144.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH2COCH2CH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 804
Sinónimo 4-ketopimelic acid, 4-oxopimelic acid, 4-ketopimelic, .gamma.-ketopimelic acid, heptanedioic acid, 4-oxo, acmc-20amfs, pimelic acid, 4-keto, heptanedioic acid,4-oxo, 4-oxoheptanedioic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Ketopimelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.