Learn More
4-Keto Retinol (~90%), TRC
Código de producto. 30394924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394924 5 mg
30396654 50 mg
30394726 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2050005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62702-55-0
Fórmula molecular C20 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Sinónimo Retin-4-one, 15-hydroxy-, 2-Cyclohexen-1-one, 3-(9-hydroxy-3,7-dimethyl-1,3,5,7-nonatetraenyl)-2,4,4-trimethyl- (6CI), Retinol, 4-oxo- (9CI), 15-Hydroxyretin-4-one, 4-Oxoretinol, all-trans-4-Oxoretinol, 4-Ketoretinol
Nombre IUPAC 3-[(1E,3E,5E,7E)-9-hidroxi-3,7-dimetilnona-1,3,5,7-tetraenilo]-2,4,4-trimetilciclohex-2-en-1-uno
SMILES C\C(=C/CO)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ketoretinol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-15(7-6-8-16(2)12-14-21)9-10-18-17(3)19(22)11-13-20(18,4)5/h6-10,12,21H,11,13-14H2,1-5H3/b8-6+,10-9+,15-7+,16-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089