Learn More
4-Cetoxena Retinal, TRC
Código de producto. 30402998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402998 10 mg -
30393374 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20495010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33532-44-4
Fórmula molecular C20 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 298.42
Sinónimo Retinal, 4-oxo-, 4-Oxoretinal, 4-Ketoretinal, 4-Oxo-all-trans-retinal, 4-keto-Retinal, all-trans-4-Oxoretinal, (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-3-oxo-cyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenal
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-3-oxoxicohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenal
SMILES C\C(=C/C=O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ketoretinal
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O2/c1-15(7-6-8-16(2)12-14-21)9-10-18-17(3)19(22)11-13-20(18,4)5/h6-10,12,14H,11,13H2,1-5H3/b8-6+,10-9+,15-7+,16-12+
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1933