Learn More
4-Ceto-4,5,6,7-tetrahidrotianafteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10495603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10495603 10 g Frasco de vidrio 10 g
10049632 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495603 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122890100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13414-95-4
Fórmula molecular C8H8OS
Peso molecular (g/mol) 152.21
Número MDL MFCD00005861
Clave InChI GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
PubChem CID 83418
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-1-benzotiofeno-4-ona
SMILES C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 40°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 120°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5895 to 1.5915
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido con bajo nivel de fusión o líquido después de la fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.