Learn More
4-Ceto-4,5,6,7-tetrahidrotianafteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10049632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10049632 1 g Frasco de vidrio 1 g
10495603 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10049632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122890010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13414-95-4 | C8H8OS | 152.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13414-95-4
Fórmula molecular C8H8OS
Peso molecular (g/mol) 152.21
Número MDL MFCD00005861
Clave InChI GJEKNELSXNSYAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dihydro-4-benzo b thiophenone, 6,7-dihydro-5h-benzo b thiophen-4-one, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4 5h-one, 4-keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-dihydrobenzo b thiophen-4-one, benzo b thiophen-4 5h-one, 6,7-dihydro, 6,7-dihydro-1-benzothiophen-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen-4-one, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 4,5,6,7-tetrahydro-4-benzothiophenone
PubChem CID 83418
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-1-benzotiofeno-4-ona
SMILES C1CC2=C(C=CS2)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 40°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 120°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5895 to 1.5915
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido con bajo nivel de fusión o líquido después de la fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.