Learn More
4-Ceto 13-cis-Ácido Retinoico, TRC
Código de producto. 30010339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010339 25 mg 25 miligramos
30003691 10 mg 10 miligramos
30006243 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20497025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71748-58-8
Fórmula molecular C20H26O3
Peso molecular (g/mol) 314.42
Sinónimo BAL10085, BAL0010085-000, Isotretinoin EP Impurity H, BAL0004079-000, BAL4079, 9-cis retinoic acid, alitretinoin related, 13-cis-4-oxo retinoic acid
Nombre IUPAC (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES C\C(=C\C(=O)O)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Keto 13-cis-Retinoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13-
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1882