Learn More
Éster Metílico de Ácido 4-Cis 13-Cis-Retinoico, TRC
Código de producto. 30397510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397510 25 mg
30397695 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20497525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71748-57-7
Fórmula molecular C21 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 328.45
Sinónimo 13-cis-4-Oxo-retinoic acid methyl ester
Nombre IUPAC metilo (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoato
SMILES COC(=O)\C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Keto 13-cis-Retinoic Acid Methyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-15(8-7-9-16(2)14-20(23)24-6)10-11-18-17(3)19(22)12-13-21(18,4)5/h7-11,14H,12-13H2,1-6H3/b9-7+,11-10+,15-8+,16-14-
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2038