Learn More
4-Ceto 13-cis-Ácido Retinoico-D3, TRC
Código de producto. 30402081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402081 5 mg -
30399545 1 mg 1 miligramo
30389396 0.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2049725MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185241-31-9
Fórmula molecular C20H23D3O3
Peso molecular (g/mol) 317.44
Sinónimo 3,7-Dimethyl-9-(4-keto-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2Z,4E,6E,8E-nonatetranenoic Acid-d3, 4-Oxoisotretinoin-d3, Ro 22-6595-d3, 4-Oxoretinoic Acid-d3
Nombre IUPAC 9-[6,6-dimetil-3-oxo-2-(trideuteriometil)ciclohexen-1-il]-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-ácido tetraenoico
SMILES O=C1CCC(C)(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C\C(O)=O)=C1C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Keto 13-cis-Retinoic Acid-d3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/i3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.207