Learn More
4-isotiocianatofenil bD-glucopiranósido > 80%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isothiocyanatophenyl beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 20581-41-3 |
| Fórmula molecular | C13H15NO6S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | ß-D-Glucopyranosylphenyl 4-Isothiocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO6S/c15-5-9-10(16)11(17)12(18)13(20-9)19-8-3-1-7(2-4-8)14-6-21/h1-4,9-13,15-18H,5H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)N=C=S)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-isotiocianatofenoxi)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 313.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.062 |