Learn More
4-Isopropiltioxantono, TRC
Código de producto. 17961345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17961345 100 mg 100 miligramos
17941785 500 mg 500 miligramos
17984335 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI873505100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83846-86-0
Fórmula molecular C16 H14 O S
Peso molecular (g/mol) 254.35
Sinónimo 4-(1-Methylethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropyl-9-thioxanthone, 4-Isopropyl-9H-thioxanthen-9-one, 4-Isopropylthioxanthone
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilthioxanteno-9-uno
SMILES CC(C)c1cccc2C(=O)c3ccccc3Sc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylthioxantone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-5-8-13-15(17)12-6-3-4-9-14(12)18-16(11)13/h3-10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0765