Learn More
Ácido 4-Isopropilpirimidin-5-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449887 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15449887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53118.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylpyrimidine-5-boronic acid
CAS 913835-27-5
Punto de fusión 104°C to 109°C
Fórmula molecular C7H11BN2O2
Número MDL MFCD08235084
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-isopropylpyrimidine-5-boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronic acid, 4-isopropylpyrimidin-5-ylboronic acid, 4-isopropyl-5-pyrimidineboronic acid, 4-propan-2-yl pyrimidin-5-yl boronic acid, acmc-209r8y, 4-isopropylpyrimidin-5-yl boronicacid, boronicacid, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, boronicacid,b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl, b-4-1-methylethyl-5-pyrimidinyl-boronic acid
Clave InChI SMZXLPHORPDPKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=NC=NC=C1B(O)O
Nombre IUPAC ácido(4-propan-2-ilpirimidin-5-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 165.99
PubChem CID 44119845
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.99
Porcentaje de pureza 95%