Learn More
Bromuro de 4-isopropilfenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10402790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10402790 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10402790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431630500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenylmagnesium bromide
CAS 18620-03-6, 109-99-9
% mín. CAS 9.52, 85.73
% máx. CAS 14.27, 90.48
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9390g/mL
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H11BrMg
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4MgBr
Número MDL MFCD01319911
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.939
Sinónimo 4-isopropylphenylmagnesium bromide, 4-iso-propylphenylmagnesium bromide, 4-isopropylphenylmagnesium bromide solution, 4-isopropylphenylmagnesiumbromide, 4isopropylphenylmagnesium bromide, p-isopropylphenylmagnesium bromide, vlhdtcqjxykejt-uhfffaoysa-m, 4-isopropylphenyl magnesium bromide, 4-isopropyl-phenyl magnesium bromide, bromo 4-isopropylphenyl magnesium, grignard reagent
Clave InChI VLHDTCQJXYKEJT-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Nombre IUPAC magnesio; propan-2-ilbenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 223.40
PubChem CID 12865028
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.39
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.