Learn More
4-isopropilfenilhidrazina, clorhidrato, TRC
Código de producto. 30392117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392117 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30392117 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8728905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride
CAS 118427-29-5
Fórmula molecular C9 H14 N2 . Cl H
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
Nombre IUPAC (4-propan-2-ilfenil)hidracina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 186.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0924