Learn More
4-isopropilfenilhidrazina, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropylphenylhydrazine, Hydrochloride |
| CAS | 118427-29-5 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-propan-2-ilfenil)hidracina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0924 |