Learn More
Clorhidrato de 4-isopropilfenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439603 5 g 5 g
11429603 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12416.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118427-29-5 | C9H14N2 | 150.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118427-29-5
Fórmula molecular C9H14N2
Peso molecular (g/mol) 150.23
Número MDL MFCD00013461
Clave InChI ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
PubChem CID 2733248
Nombre IUPAC (4-propan-2-ilfenil)hidracina;clorhidrato
SMILES CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión 203°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.69
Porcentaje de pureza 98%