Learn More
Clorhidrato de 4-isopropilfenilhidracina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10175940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10175940 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10175940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306150050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 98%
CAS 118427-29-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217°C
Color Beige a blanco o marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H14N2
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4NHNH2·HCl
Número MDL MFCD00013461
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-isopropylphenylhydrazine hydrochloride, 4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-isopropylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-propan-2-yl phenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-1-methylethyl phenyl-, monohydrochloride, 4-isopropylphenylhydrazinehydrochloride, pubchem7533, acmc-1cbwc, 4-propan-2-ylphenyl hydrazine hydrochloride, ksc183e0j
Clave InChI ZYATZFJUOXJFPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(NN)C=C1
Nombre IUPAC (4-propan-2-ilfenil)hidracina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 150.23
PubChem CID 2733248
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.68
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas o polvo