Learn More
4-Isopropilfenilacetonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382956 1 g 1 g
11392956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10715.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4395-87-3 | C11H13N | 159.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4395-87-3
Fórmula molecular C11H13N
Peso molecular (g/mol) 159.23
Número MDL MFCD00040892
Clave InChI RIPHZOPMCRSGSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenylacetonitrile, 2-4-isopropylphenyl acetonitrile, 4-isopropylphenyl acetonitrile, 2-4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, 4-propan-2-yl phenyl acetonitrile, pubchem17248, acmc-20ai20, 2-4-propan-2-ylphenyl acetonitrile, 2-4-methylethyl phenyl ethanenitrile
PubChem CID 138222
Nombre IUPAC 2-(4-propan-2-ilfenil)acetonitrilo
SMILES CC(C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenylacetonitrile
Densidad 0.96
Punto de ebullición 150°C (25 mmHg)
Índice de refracción 1.512
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Beilstein 155941
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.23
Porcentaje de pureza ≥98%