Learn More
Ácido 4-isopropilfenilacético, TRC
Código de producto. 30404700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404700 500 mg 500 miligramos
30392539 100 mg -
30394832 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI873913500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4476-28-2
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.22
Nombre IUPAC ácido 2-(4-propan-2-ilfenil)acético
SMILES CC(C)c1ccc(CC(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenylacetic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-8(2)10-5-3-9(4-6-10)7-11(12)13/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994