Learn More
Ácido 4-isopropilfenilacético, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371817 5 g 5 g
11361817 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05071.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4476-28-2 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4476-28-2
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00041035
Clave InChI RERBQXVRXYCGLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenylacetic acid, 2-4-isopropylphenyl acetic acid, 4-isopropylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-1-methylethyl, 2-4-propan-2-yl phenyl acetic acid, p-isopropyl phenyl acetic acid, 4-isopropyl-phenyl-acetic acid, 4-propan-2-yl phenyl acetic acid, 2-4-methylethyl phenyl acetic acid, 4-isopropylphenylaceticacid
PubChem CID 78230
Nombre IUPAC ácido 2-(4-propan-2-ilfenil)acético
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenylacetic acid
Punto de fusión 51°C to 52°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2328756
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥98%