Learn More
Isotiocianato de 4-isopropilfenilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10704773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10704773 10 g 10 g
10344682 1 g 1 g
10459454 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10704773 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01635EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 89007-45-4
Fórmula molecular C10H11NS
Peso molecular (g/mol) 177.27
Número MDL MFCD00022060
Clave InChI SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densidad 1.0300g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4NCS
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.27
Porcentaje de pureza 95%