Learn More
Isotiocianato de 4-isopropilfenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337816 10 g 10 g
11327816 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12949.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 89007-45-4 | Molecular Formula: C10H11NS | Molecular Weight: 177.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89007-45-4
Fórmula molecular C10H11NS
Peso molecular (g/mol) 177.27
Número MDL MFCD00022060
Clave InChI SNWJJTIJIDXIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene, 4-isopropylphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-propan-2-yl benzene, 4-methylethyl benzenisothiocyanate, acmc-20amft, 4isopropylphenylisothiocyanate, 4-iso-propylphenyl isothiocyanate, 1-isopropyl-4-isothiocyanato-benzene, 1-isopropyl-4-isothiocyanatobenzene #
PubChem CID 145194
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenyl isothiocyanate
Densidad 1.03
Punto de ebullición 154°C to 155°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.605
Cantidad 10 g
Número UN UN2922
Beilstein 3240731
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.27
Porcentaje de pureza 96%