Learn More
Isotiocianato de 4-isopropilfenilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropylphenyl isothiocyanate |
| Densidad | 1.03 |
| Punto de ebullición | 154°C to 155°C (20 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.605 |
| Cantidad | 2 g |
| Número UN | UN2922 |
| Beilstein | 3240731 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.27 |
| Porcentaje de pureza | 96% |