Learn More
Isocianato de 4-isopropilfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357636 2 g 2 g
11367636 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11217.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31027-31-3 | C10H11NO | 161.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31027-31-3
Fórmula molecular C10H11NO
Peso molecular (g/mol) 161.204
Número MDL MFCD00013880
Clave InChI PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
PubChem CID 94416
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenyl isocyanate
Punto de ebullición 84°C to 85°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Cantidad 2 g
Número UN UN2206
Beilstein 2936403
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza 98%