Learn More
4-Isopropylphenyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10083730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10083730 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10083730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314090050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenyl isocyanate
CAS 31027-31-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo o naranja
Densidad 1.0100g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H11NO
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4NCO
Índice de refracción 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00013880
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-isopropylphenyl isocyanate, 4-isopropylphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-isopropylbenzene, 1-isocyanato-4-isopropyl-benzene, p-isopropylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-1-methylethyl, 4-isopropyl phenylisocyanate, 4-methylethyl benzenisocyanate, p-cumenyl isocyanate, acmc-1aild
Clave InChI PJVRNNRZWASOIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-propan-2-ilbenceno
Peso molecular (g/mol) 161.204
PubChem CID 94416
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.21
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid