Learn More
4-isopropilfenildifenil-difenilfosfato, TRC
Código de producto. 30133572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133572 1 g 1 g
30012819 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8729451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55864-04-5
Fórmula molecular C21H21O4P
Peso molecular (g/mol) 368.36
Sinónimo p-Cumenyl Phenyl Phosphate, Diphenyl 4-isopropylphenyl Phosphate, p-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate
Nombre IUPAC Difenilo (4-propano-2-ilfenilo) fosfato
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=C(C(C)C)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenyl Diphenyl Phosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21O4P/c1-17(2)18-13-15-21(16-14-18)25-26(22,23-19-9-5-3-6-10-19)24-20-11-7-4-8-12-20/h3-17H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1177