Learn More
Ácido 4-isopropilfenoxiacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394454 25 g 25 g
11384454 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01101.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1643-16-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643-16-9
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00014364
Clave InChI FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
PubChem CID 137131
Nombre IUPAC ácido 2-(4-propan-2-ilfenoxi)acético
SMILES CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenoxyacetic acid
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2261017
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza ≥98%