Learn More
Ácido 4-isopropilfenoxiacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384454 5 g 5 g
11394454 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384454 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01101.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1643-16-9 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-16-9
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00014364
Clave InChI FPVCSFOUVDLTDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenoxyacetic acid, 2-4-isopropylphenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxy acetic acid, p-i-propylphenoxyacetic acid, 4-isopropyl-phenoxy-acetic acid, 4-propan-2-yl phenoxy acetic acid, 2-4-methylethyl phenoxy acetic acid, 4-isopropylphenoxyaceticacid, akos bbb/199, 2-4-propan-2-ylphenoxy acetic acid
PubChem CID 137131
Nombre IUPAC ácido 2-(4-propan-2-ilfenoxi)acético
SMILES CC(C)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenoxyacetic acid
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2261017
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.