Learn More
Cloruro de (4-isopropilfenoxi)acetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347569 5 g 5 g
11337569 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28036.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 223128-33-4 | Molecular Formula: C11H13ClO2 | Molecular Weight: 212.673 g/mol
Used as a primary and secondary intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado como intermedio primario y secundario para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad, almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223128-33-4
Fórmula molecular C11H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 212.673
Número MDL MFCD02628421
Clave InChI YGVLHWFQKYVLFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenoxy acetyl chloride, 2-4-isopropylphenoxy acetyl chloride, acmc-1cokt, 4-iso propyl phenoxy acetyl chloride, 4-isopropyl-phenoxy-acetyl chloride, 4-propan-2-yl phenoxy acetyl chloride, 2-4-methylethyl phenoxy acetyl chloride, 2-4-propan-2-yl phenoxy acetyl chloride, acetyl chloride, 4-1-methylethyl phenoxy, acetyl chloride,2-4-1-methylethyl phenoxy
PubChem CID 21209244
Nombre IUPAC cloruro de 2-(4-propan-2-ilfenoxi)acetil
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Isopropylphenoxy)acetyl chloride
Índice de refracción 1.5195
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.67
Porcentaje de pureza 98%