Learn More
4-Isopropilfenol, TRC
Código de producto. 30394563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394563 250 g
30402675 50 g
30392329 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI872710250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-89-8
Fórmula molecular C9 H12 O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Sinónimo 4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol Imp. H (EP), Phenol, 4-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), Phenol, p-isopropyl- (8CI), 4-(Propan-2-yl)phenol, 4-Isopropylphenol, Australol, NSC 1888, p-Cumenol, p-Isopropylphenol
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilfenol
SMILES CC(C)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenol
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0888