Learn More
4-Isopropilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418428 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13418428 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10092130 5 g Frasco de vidrio 5 g
10276130 100 g Frasco de vidrio 100 g
10032110 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13418428 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174510010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-89-8
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Número MDL MFCD00002372
Clave InChI YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilfenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59.0°C to 62.0°C
Punto de ebullición 212.0°C to 212.4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4OH
Cantidad 1 kg
Beilstein 06,505
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% sodium hydroxide,soluble in alcohol and ethers
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina o cristales