Learn More
4-Isopropilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415227 250 g 250 g
11405227 50 g 50 g
11324709 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22620.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-89-8 | C9H12O | 136.194 g/mol
4-Isopropylphenol was used in the synthesis of vinyl compounds. It is used as a flavor & fragrance agent in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-isopropilfenol se utilizaba en la síntesis de compuestos vinílicos. Se utiliza como agente saborizante y aromático en cosmética.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua; soluble en etanol y éter etílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-89-8
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002372
Clave InChI YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylphenol, p-isopropylphenol, p-cumenol, australol, phenol, 4-1-methylethyl, 4-1-methylethyl phenol, 1-hydroxy-4-isopropylbenzene, 4-propan-2-yl phenol, phenol, p-isopropyl, para-isopropylphenol
PubChem CID 7465
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilfenol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylphenol
Punto de fusión 59°C to 61°C
Punto de ebullición 211°C to 212°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN2430
Beilstein 1363564
Información de solubilidad Slightly soluble in water,soluble in ethanol and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.2
Porcentaje de pureza 98%