Learn More
4-Isopropilciclohexanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392756 2 g 2 g
11302766 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08863.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5432-85-9 | C9H16O | 140.23 g/mol
4-Isopropylcyclohexanone is used to prepare 4-isopropyl-cyclohexanone oxime. It is also used in the synthesis of dihydroindol-2-ones as agonists and antagonist ligands at the nociceptin receptor. Further, it is used in the preparation of beta-alanine derivatives, which acts as orally available glucagon receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-isopropilciclohexanona se utiliza para preparar oxima de 4-isopropil-ciclohexanona. También se usa en la síntesis de dihidroindol-2-onas como agonistas y ligandos antagonistas en el receptor de la nociceptina. Además, se emplea en la preparación de derivados de beta-alanina, que actúan como antagonistas del receptor de glucagón disponible por vía oral.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, agentes reductores y plásticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5432-85-9
Fórmula molecular C9H16O
Peso molecular (g/mol) 140.23
Número MDL MFCD00043479
Clave InChI FPKISACHVIIMRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-isopropylcyclohexan-1-one, cyclohexanone, 4-isopropyl, 4-isopropyl-cyclohexanone, 4-iso-propylcyclohexanone, 4-methylethyl cyclohexan-1-one, acmc-20a5fk, 4-isopropyl cyclohexanone
PubChem CID 79488
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilciclohexano-1-ona
SMILES CC(C)C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylcyclohexanone
Punto de ebullición 94°C to 96°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 2 g
Beilstein 1236952
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.23
Porcentaje de pureza 96%