Learn More
Ácido 4-isopropilcinámico, predominantemente trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402148 5 g 5 g
11412148 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15156.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3368-21-6 | C12H14O2 | 190.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3368-21-6
Fórmula molecular C12H14O2
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD00016544
Clave InChI SJDOOXOUSJDYFE-VMPITWQZSA-N
Sinónimo 4-isopropylcinnamic acid, 3-4-isopropylphenyl acrylic acid, p-isopropylcinnamic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, cinnamic acid, p-isopropyl, 2-propenoic acid, 3-4-1-methylethyl phenyl, 2e-3-4-propan-2-yl phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-isopropylphenyl acrylic acid, e-3-4-isopropyl-phenyl-acrylic acid, 2e-3-4-isopropylphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 719753
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(4-propan-2-ilfenil)prop-2-enoico
SMILES CC(C)C1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylcinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 157°C to 161°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2046679
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza ≥98%