Learn More
4-isopropilcatecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropylcatechol |
| CAS | 2138-43-4 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(1-Methylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-isopropylbenzene, 4-Isopropyl-1,2-benzenediol, 4-Isopropyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Isopropylcatechol, 4-Isopropylpyrocatechol, NSC 62676 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-6(2)7-3-4-8(10)9(11)5-7/h3-6,10-11H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |