Learn More
Ácido 4-(isopropilcarbamoil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460216 250 mg 250 miligramos
15439697 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52925.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 397843-67-3 | C10H14BNO3 | 207.036 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 397843-67-3
Fórmula molecular C10H14BNO3
Peso molecular (g/mol) 207.036
Número MDL MFCD04039353
Clave InChI GBCSEYKTZAKRMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, 4-isopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-propan-2-ylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-n-isopropylaminocarbonyl phenyl boronic acid, n-isopropyl 4-boronobenzamide, boronic acid, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl, 4-1-methylethyl amino carbonyl phenyl-boronic acid
PubChem CID 2773475
Nombre IUPAC ácido [4-(propan-2-ilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 162°C to 167°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.04
Porcentaje de pureza 95%