Learn More
Cloruro de 4-isopropilbencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312657 5 g 5 g
11302657 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11839.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2051-18-5 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-18-5
Fórmula molecular C10H13Cl
Peso molecular (g/mol) 168.664
Número MDL MFCD00018885
Clave InChI CYAKWEQUWJAHLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-isopropylbenzene, p-cymene, 7-chloro, p-isopropylbenzyl chloride, 7-chloro-p-cymene, 4-isopropylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1-methylethyl, 1-chloromethyl-4-propan-2-yl benzene, p-isopropyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methylethyl
PubChem CID 74916
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzyl chloride
Densidad 1.02
Punto de ebullición 119°C to 120°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.523
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 907207
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.67
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropylbenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Isopropylbenzyl chloride