Learn More
Alcohol 4-isopropilbencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103970 25 g Frasco de vidrio 25 g
10447570 100 g Frasco de vidrio 100 g
10657114 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10103970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187800250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-60-7 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-60-7
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00004663
Clave InChI OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzyl alcohol, cuminol, cumic alcohol, cuminyl alcohol, cuminic alcohol, 4-isopropylphenyl methanol, cumyl alcohol, p-cymen-7-ol, cumin alcohol, p-isopropylbenzyl alcohol
PubChem CID 325
ChEBI CHEBI:27628
Nombre IUPAC (4-propan-2-ilfenil)metanol
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzyl alcohol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 248°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5180 to 1.52
Cantidad 25 g
Beilstein 06, III, 1911
Índice Merck 15, 2609
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropylbenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.