Learn More
4-Isopropilbenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423964 1 g 1 g
11433964 5 g 5 g
11443964 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423964 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11954.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13816-33-6 | C10H11N | 145.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13816-33-6
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.205
Número MDL MFCD00052966
Clave InChI YFDJCWXBKWRDPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzonitrile, cuminyl nitrile, p-cyanocumene, benzonitrile, 4-1-methylethyl, cuminonitrile, cuminic nitrile, p-isopropylbenzonitrile, benzonitrile, p-isopropyl, 4-1-methylethyl benzonitrile, 4-propan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 26289
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilbenzonitrilo
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzonitrile
Punto de ebullición 88°C to 90°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 1 g
Beilstein 1932883
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.21
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.