Learn More
4-Isopropilbenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Isopropylbenzonitrile |
| % mín. CAS | 95.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHC6H4CN |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.2 |
| Porcentaje de pureza | 95% |