Learn More
4-Isopropilbenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10279924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10279924 5 g 5 g
10406482 10 g 10 g
10128264 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10279924 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00932DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 13816-33-6
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.205
Número MDL MFCD00052966
Clave InChI YFDJCWXBKWRDPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzonitrile, cuminyl nitrile, p-cyanocumene, benzonitrile, 4-1-methylethyl, cuminonitrile, cuminic nitrile, p-isopropylbenzonitrile, benzonitrile, p-isopropyl, 4-1-methylethyl benzonitrile, 4-propan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 26289
Nombre IUPAC 4-propan-2-ilbenzonitrilo
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzonitrile
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4CN
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 95%