Learn More
Ácido 4-isopropilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10538902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10538902 5 g Frasco de vidrio 5 g
10607854 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10538902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.60€
    41.65€ / 5 g
    Ahorro 6.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 536-66-3 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-66-3
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Número MDL MFCD00002564
Clave InChI CKMXAIVXVKGGFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-isopropylbenzoic acid, cuminic acid, cumic acid, p-isopropylbenzoic acid, 4-1-methylethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid, p-isopropyl, p-cumic acid, 4-isopropyl benzoic acid
PubChem CID 10820
ChEBI CHEBI:28122
Nombre IUPAC ácido 4-propan-2-ilbenzoico
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isopropylbenzoic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 120.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHC6H4COOH
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2608
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Isopropylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.